Learn More
Semicarbazidhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Semicarbazide hydrochloride is used as urease substrate and MAO inhibitor. Derivatizing agent for carbonyl compounds as their semicarbazones which produces crystalline compounds with characteristic melting points. Also used in heterocyclic synthesis. Semicarbazone formation has been used to separate carbonyl compounds from mixtures by adsorption onto silica gel from a hydrocarbon solution. Regeneration is by hydrolysis with oxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Semicarbazidhydrochlorid wird als Ureasesubstrat und MAO-Inhibitor verwendet. Derivatisierungsmittel für Carbonylverbindungen als ihre Semicarbazonen, das kristalline Verbindungen mit charakteristischen Schmelzpunkten erzeugt. Wird auch in der heterocyclischen Synthese verwendet. Die Semicarbazonbildung wurde verwendet, um Carbonylverbindungen aus Gemischen durch Adsorption an Kieselgel aus einer Kohlenwasserstofflösung zu trennen. Die Regeneration erfolgt durch Hydrolyse mit Oxalsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich (>100 g/l).
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Semicarbazide hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼176°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
pH | 1.5 |
Geruch | Geruchsneutral |
Strukturformel | H2NCONHNH·HCl |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3593642 |
Merck Index | 14,8444 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.