Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
244.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Clear, Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17848994
|
Brady™
174432 |
1 x 0,5 in. | 25.4 mm |
396.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17888424
|
Brady™
174469 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm |
485.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17869104
|
Brady™
174411 |
1.5 x 2 in. | 38.1 mm |
605.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17818114
|
Brady™
174492 |
3.375 x 1 in. | 85.73 mm |
306.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17848854
|
Brady™
174412 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm |
244.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
- Selbstlaminierende Etiketten mit einem weißen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
- Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
- UL-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Clear, Weiß | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Nein | |
-94°F to +158°F | |
0,004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
Rechteck | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm |