Learn More
Brady™ X3275 CABLE LABEL BPT 25.4X25.4MM
Bedruckbare Etiketten aus selbstlaminierendem Vinyl für den MiniMark™ Drucker. Mit dem dazugehörigen Farbband ist dieses Material UL-zugelassen. Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien.
Marke: Brady™ 710113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- MiniMark Series selbstlaminierende Vinyletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung
- Bedruckbare Etiketten aus selbstlaminierendem Vinyl für den MiniMark™ Drucker
- Mit dem dazugehörigen Farbband ist dieses Material UL-zugelassen
- Hinweise zum jeweils benötigten Farbband finden Sie unter empfohlene Farbbandserien
Spezifikation
UL-Zulassung gemäß UL969 Etikettierungs- und Markierungsstandard, wenn sie mit Bändern der Brady Serie R und R gedruckt werden.Weitere Informationen finden Sie in den UL-Dateien MH17154.Brady Kunden sollten bei Kauf angeben, ob sie UL-zugelassene B-427- Etiketten benötigen.Brady sel. | |
MiniMark selbstlaminierende Draht- und Kabelmarkierungen | |
Weiß/transparent | |
Selbstlaminierendes Vinyl | |
Labels | |
MiniMark-Drucker | |
-70 °C | |
3275/Packung | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. | |
32.06 mm | |
1 in. | |
1 in. | |
0.38 in. | |
0.1 to 0.2 in. |
MNK-BPT-211-427 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Markierung von Drähten und Kabeln | |
3 | |
3275 Labels/Box | |
Square | |
-70 bis +70 °C | |
0,102 mm | |
25,40 x 25,40 mm | |
25.4 mm | |
25,40 mm | |
9,53 mm | |
5,10 bis 2,70 mm |