Learn More
Brady™ Selbstlaminierendes, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Identifizieren Sie Ihre Kabel mit den B-427 Drehetiketten aus Vinyl aus jedem Winkel. Einfach Etiketten drucken, abziehen, falten und umwickeln. Sie lassen sich uneingeschränkt drehen und ermöglichen sogar bei abgeschlossenen Netzwerkanschlüssen eine einfache Kennzeichnung.
Marke:  Brady™ 174171
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868474
  • 55.75 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Drehtbar, damit Sie Ihre Etiketten aus jedem Winkel identifizieren können
  • Einfach einwickeln und auftragen - es gibt keine Klebstoffrückstände oder Etikettenteile, die an Ihren Leitungen haften
  • Frei drehbar ohne Verankerung, sodass diese Etiketten Ihre Cat 5/6- und Glasfaserkabel nicht beschädigen
  • Hergestellt aus B-427-Vinyl
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M6-211-427-RO
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
100 Etiketten
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.
1,2 x 1 in.
1 in.
1 in.
0,5 in.
12.7 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Dauerhaftes Acryl
Clear, Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
1,2 in.
25.4 mm
25.4 mm
30.48 mm