Learn More
Brady™ Selbstlaminierendes, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Identifizieren Sie Ihre Kabel mit den B-427 Drehetiketten aus Vinyl aus jedem Winkel. Einfach Etiketten drucken, abziehen, falten und umwickeln. Sie lassen sich uneingeschränkt drehen und ermöglichen sogar bei abgeschlossenen Netzwerkanschlüssen eine einfache Kennzeichnung.
Marke: Brady™ 174166
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drehtbar, damit Sie Ihre Etiketten aus jedem Winkel identifizieren können
- Einfach einwickeln und auftragen - es gibt keine Klebstoffrückstände oder Etikettenteile, die an Ihren Leitungen haften
- Frei drehbar ohne Verankerung, sodass diese Etiketten Ihre Cat 5/6- und Glasfaserkabel nicht beschädigen
- Hergestellt aus B-427-Vinyl
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M6-203-427-RO | |
Ohne | |
Matt | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
75 Etiketten | |
-94 °F bis +158 °F | |
0,004 in. | |
1,75 x 1 in. | |
1 in. | |
1 in. | |
0,7 in. | |
17.78 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl | |
Clear, Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
1,75 in. | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
44.45 mm |