Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
Marke:  Brady™ 173754
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17851529
  • 48.45 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem roten bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M6-21-427-RD
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
100 Etiketten
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.
2,5 x 1 in.
1 in.
1 in.
0,75 in.
19.05 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Dauerhaftes Acryl
Rot, Clear
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
2,5 in.
25.4 mm
25.4 mm
63.5 mm