Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, lilafarbene, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
Marke:  Brady™ 173857
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17891389
  • 64.90 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem violetten bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Violett, Clear
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Nein
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
6 in.
38.1 mm
38.1 mm
152.4 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
50 Etiketten
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.
6 x 1,5 in.
1,5 in.
1,5 in.
1,5 in.
38.1 mm