Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Brand:  Brady™ 311992
46.51 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 17898014
  • 72.90 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker.
  • Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
Specifications
Specifications
ASTM D 1000
Dauerhaftes Acryl
White, Transparent
Label
Einseitig bedruckbar
Selbstlaminierendes Etikett
Laborbeschriftung
1 Etikett
100 Etiketten
-321 bis +230 °F
0,0019 in.
66.68 x 15.24 mm
0,6 in.
15.24 mm
1 in.
M7-86-461
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
-196 °C
Rechteck
-196°C to +110°C
0.048 mm
2,625 in.
15.24 mm
15.24 mm
25.4 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers