Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke:  Brady™ 311979
245.10 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17867934
  • 265.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker.
  • Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D 1000
Dauerhaftes Acryl
White, Transparent
Label
Einseitig bedruckbar
Selbstlaminierendes Etikett
Laborbeschriftung
1 Etikett
500 Etiketten
-321 bis +230 °F
0,0019 in.
48.26 x 15.24 mm
0,6 in.
15.24 mm
1.57 in.
M7-119-461
Ohne
Matt
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
-196 °C
Rechteck
-196°C to +110°C
0.048 mm
1,9 in.
15.24 mm
15.24 mm
40 mm