Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke: Brady™ 311974
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker.
- Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
Spezifikation
ASTM D 1000 | |
Dauerhaftes Acryl | |
White, Transparent | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Selbstlaminierendes Etikett | |
Laborbeschriftung | |
1 Etikett | |
250 Etiketten | |
-321 bis +230 °F | |
0,0019 in. | |
15 x 40 mm | |
1,57 in. | |
40 mm | |
0.59 in. | |
0,375 in. |
M7-101-461 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-196 °C | |
Rechteck mit Kreis | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
0.59 in. | |
40 mm | |
29.97 mm | |
15 mm | |
9.53 mm |