Learn More
Brady™ M710 selbstlaminierende Polyester-Etiketten
M710 Etikettendrucker - Etiketten
Marke: Brady™ 311993
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstlaminierende Polyester-Etiketten für den M710 Drucker.
- Der selbstlaminierende Polyester verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und eignet sich für den Thermotransferdruck.
- Das Material verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen eine gute Leistung.
Spezifikation
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
Dauerhaftes Acryl | |
White | |
Label | |
Einseitig bedruckbar | |
Selbstlaminierendes Etikett | |
Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 Etikett | |
250 Etiketten | |
-112 °F bis +266 °F | |
0,0033 in. | |
22.86 x 22.86 mm | |
0,9 in. | |
22.86 mm |
M7-97-481 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
-80 °C | |
Square | |
-80°C to +130°C | |
0.084 mm | |
0,9 in. | |
22.86 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto