Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Vinyl-Wickeletiketten
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
48.45 CHF - 86.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Braun, Clear
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
17851589
Unterlagen ansehen
Brady™
173736
1 x 1 in. 25.4 mm Quadratisch
63.20 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801609
Unterlagen ansehen
Brady™
173782
1,5 x 0,25 in. 38.1 mm Rechteck
79.15 CHF
750 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891369
Unterlagen ansehen
Brady™
173795
1,5 x 0,5 in. 38.1 mm Rechteck
86.15 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821399
Unterlagen ansehen
Brady™
173809
1,5 x 0,75 in. 38.1 mm Rechteck
61.20 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821419
Unterlagen ansehen
Brady™
173821
1,5 x 1 in. 38.1 mm Rechteck
81.35 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821699
Unterlagen ansehen
Brady™
173833
1,5 x 1,5 in. 38.1 mm Quadratisch
83.60 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17861659
Unterlagen ansehen
Brady™
173749
2,5 x 1 in. 63.5 mm Rechteck
48.45 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17841639
Unterlagen ansehen
Brady™
173760
4 x 1 in. 101.6 mm Rechteck
57.90 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891439
Unterlagen ansehen
Brady™
173845
4 x 1,5 in. 101.6 mm Rechteck
78.35 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891699
Unterlagen ansehen
Brady™
173853
6 x 1,5 in. 152.4 mm Rechteck
64.90 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem braunen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Braun, Clear
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
Nein
-70 bis +70 °C
0.102 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.