Learn More
Brady™ Selbstlaminierende, blaue, rotierende Vinyl-Wickeletiketten für Leitungen und Kabel, für M6/M7 Drucker
Das selbstlaminierende Vinyl (B-427) eignet sich hervorragend für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Dieses Material ist transparent, liegt gut am Objekt an und ist selbstverlöschend.
48.45 CHF - 86.15 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Blau, Clear
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811429
Unterlagen ansehen
Brady™
173735
1 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25.4 mm Quadratisch
63.20 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811439
Unterlagen ansehen
Brady™
173781
1,5 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38.1 mm Rechteck
79.15 CHF
750 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17841399
Unterlagen ansehen
Brady™
173794
1,5 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38.1 mm Rechteck
86.15 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17851659
Unterlagen ansehen
Brady™
173808
1,5 x 0,75 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38.1 mm Rechteck
61.20 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17851399
Unterlagen ansehen
Brady™
173820
1,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38.1 mm Rechteck
81.35 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17849174
Unterlagen ansehen
Brady™
174597
1,5 x 0,75 in. M710, BMP71 38.1 mm Rechteck
66.30 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17881519
Unterlagen ansehen
Brady™
173832
1,5 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 38.1 mm Quadratisch
83.60 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891539
Unterlagen ansehen
Brady™
173748
2,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 63.5 mm Rechteck
48.45 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17861589
Unterlagen ansehen
Brady™
173759
4 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101.6 mm Rechteck
57.90 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871589
Unterlagen ansehen
Brady™
173844
4 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 101.6 mm Rechteck
78.35 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801659
Unterlagen ansehen
Brady™
173852
6 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 152.4 mm Rechteck
64.90 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierende Etiketten mit einem blauen bedruckbaren Bereich und einem durchsichtigen Laminat, das den Text schützt
  • Dauerhafter Acrylklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Wasser und Öl
  • UL-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Blau, Clear
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnungn im Bereich Daten- und Telekommunikation und im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung, Draht- und Kabelkennzeichnung
-94 °F bis +158 °F
0,004 in.
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt
Ohne
Matt
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
Nein
-70 bis +70 °C
0.102 mm