Learn More
Platin-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pt in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
26.83 CHF - 83.82 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Selenium standard solution |
---|---|
Konzentration | 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C) |
Namenshinweis | 1 mg/ml Se in 10% HCl |
CAS | 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10695832
|
Thermo Scientific Acros
196281000 |
100 mL | Kunststoffflasche |
26.83 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10072600
|
Thermo Scientific Acros
196285000 |
500 mL | Kunststoffflasche |
83.82 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Selenium standard solution | |
1 mg/ml Se in 10% HCl | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00134090 MFCD00011224 | |
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N | |
Selen | |
6326970 | |
78.96 | |
4.81 | |
Lösung |
995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C) | |
7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Se | |
14, 8431 | |
[Se] | |
78.97 | |
CHEBI:27568 | |
AAS | |
Löslichkeit in Wasser: löslich. |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep only in original container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VS7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.