Learn More
Selen, AAS-Standardlösung, Se 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11319189
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel Se
Molekulargewicht (g/mol) 78.97
MDL-Nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI-Schlüssel BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC-Name Selen
SMILES [Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenium
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich Se 1000μg/mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Selen:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig