Learn More
Cytiva Select-a-Dye Monoreaktive Färbepakete
Ermöglicht die Verwendung verschiedener Markierungsstrategien anhand zu untersuchender NHS-Ester, Maleimiden oder Hydrazinen
Marke: Cytiva PA15123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Als Cy3 oder Cy5 erhältlich
- Beispielprotokolle, sind in jeder Farbstoffpackung enthalten
Spezifikation
Steady-State-Fluoreszenz, FP und FRET | |
Cy5 | |
3 x 0.5 mg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1