Learn More
Kartell™ Ständer für Sedimentiergefäß nach Imhoff
Mit diesem haltbaren Konusständer werden zwei Imhoff-Kegel sicher gehalten. Kartell™ Imhoff Konusständer ist zuverlässig für die Beobachtung von absetzbaren Feststoffen in Oberflächen- und Salzwasser oder Abwasser.
Marke: Kartell™ 0105600
65.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für zwei Imhoff-Konusse
- Aus PMMA
- Höhe 294 mm
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
PMMA | |
Ständer für Sedimentiergefäß nach Imhoff | |
150 mm | |
294 mm |
2 | |
150 x 300 x 294 mm | |
300 mm |