Learn More
Lenz Laborglasintrumente Sedimentationskonus nach Imhoff mit Absperrhahn
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05670005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sedimentationskonus gemäß DIN 12672
- Skala: bis zu 100 ml
- Ringmarkierung: bei 1000 ml
- Unterteilung:0,1 ml (0 bis 2 ml), 0,5 ml (2 bis 10 ml), 1 ml (10 bis 40 ml), 2 ml (20 bis 100 ml)
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilicate Glass 3.3 |