Learn More
3M™ Schutzhelm, belüftet, CE
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Randloser Schutzhelm ist mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt.
Marke: 3M™ 7100175602
185.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherer, komfortabler Kopfschutz vor kleinen herabfallenden Gegenständen und für den allgemeinen industriellen Einsatz
- Das Aufhängungssystem verfügt über eine exklusive patentierte 3M™ Druckdiffusionstechnologie
- Das 4-Punkt-Ratschensystem ermöglicht es dem Träger, die Höhe und den Sitz mit mehreren Stufen vertikal anzupassen
- Einstellbare Positionierung
- Inspiriert von Kletterhelmen mit einem schirmlosen Design für einen freien Blick nach oben
- Zubehörschlitze und -clips sind mit einer Vielzahl von 3M Gesichtsschutzen, Gehörschutzen und anderen Zubehörteilen kompatibel
- Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm einer Überexponierung an UV-Strahlung ausgesetzt war und es an der Zeit ist, ihn zu ersetzen
- Proprietärer UV-Indikator, der den Träger darüber informiert, wann er den Helm aufgrund der Exponierung an UV-Strahlung ersetzen muss
- Zugelassen für seitliche Verformung (LD) und Spritzer geschmolzenen Metalls
- Zugelassen für seitliche Verformung und Spritzer geschmolzenen Metalls
- Elektrische Isolierung gegen 1.000 V AC und 440 V AC
- UV-stabilisiertes ABS
Spezifikation
Grün | |
ABS | |
4-Punkt-Ratsche |
Bau, Forstwirtschaft, Öl und Gas | |
Sicherheitshelm | |
Unbelüftet |