missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ SecureFit™ 200 Sicherheitsbrille
111.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Polycarbonat
Beschreibung
- Selbsteinstellend für eine Vielzahl von Kopfgrößen
- Diffundiert den Druck über dem Ohr mit der 3M™ Druckdiffusions-Temple-Technologie für einen sicheren und bequemen Sitz
- Antikratz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
- Leicht für mehr Komfort
- Flache und flexible Bügel lassen sich leicht mit Gehörschutzstöpsels kombinieren
- Das Rundum-Design verbessert die Sicherheit der Passform und verhindert Verrutschen
- Die dunkle, schattige Linse schützt vor Blendung durch die Sonne
- Linsenmarkierung: 5-3.1 3M 1 FT CE
- Gestellmarkierung: Serie SF200, 3M EN166 FT CE
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Beschreibung | SF202AS/AF-EU |
Linsenfärbung | Grau |
Rahmenfarbe | Grau |
Menge | 20/Packung |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'