Learn More
Sartorius Secura™ Topload Weighing Balances: Promo
GREENER_CHOICE
Konzipiert für die Verwendung in regulierten Umgebungen für hochwertige Ergebnisse mit niedrigem Risiko. Sartorius Secura™ sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
Marke:  Sartorius SECURA6102-1S
Artikelnummer. 15440573
  • 4680.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wägebereich: 1100 g, Lesbarkeit: 10 mg, Widerholbarkeit: 10 mg, Linearität: 20 mg
  • Dieses Angebot gilt bis zum 31.12.2016
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,1 kg
10 mg
Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung
6102