Learn More
Sartorius™ Secura™ Präzisions-Laborwaage
Laborwaage mit interner Kalibrierung und kontinuierlicher Echtzeit-Füllstandsüberwachung.
Marke: Sartorius™ SECURA3101-1S
Additional Details : Gewicht : 5.90000kg
Description
Secura™ Präzisionswaagen für erweiterte Füllstandsüberwachung und Sicherheit sind mit einer Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um möglichst genaue und präzise Ergebnisse zu gewährleisten.
- Ausgestattet mit einem fortschrittlichen internen Überwachungssystem, das Ihre Waage automatisch gemäß Ihren Kennwort-geschützten Menüeinstellungen kalibriert
- Das automatische Kalibrierungs- und Anpassungssystem überwacht und reagiert auf Temperaturänderungen, wodurch Ergebnisfehler vermieden werden und Zeit gespart wird.
- Vollständig konforme Datenübertragungsfunktionen und SQmin-Funktion zur Gewährleistung einer zuverlässigen USP-Konformität
- Wählen Sie aus drei Ebenen von Sicherheitsoptionen, die Sie an die Anforderungen Ihres Labors anpassen können
- Im Lieferumfang ist eine Reihe integrierter Anwendungen enthalten, die das Potenzial Ihrer Waage vom ersten Tag an erheblich erweitern
- Mit den enthaltenen Anwendungen können Forscher erweiterte Gewichtsmessungen von Gemischen durchführen, die Dichte von flüssigen und festen Proben messen, komplexe Mehrfachkonvertierungen durchführen und Kalibrierungs- und gewichtsstatistische Messberichte erstellen
- Die Waagen werden mit einem leicht zu bedienenden SmartTouch-Display geliefert, das eine einfache Menüführung und Anwendungsauswahl ermöglicht.
- Der One-Touch-Windschutz wurde entwickelt, um die Auswirkungen der Umgebung auf die Messungen zu minimieren und gleichzeitig die Integrität Ihrer Proben zu schützen
Spécification
Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, OIML R76:2006 | |
Farb-Touchscreen | |
Edelstahl | |
0.9 s |
3100 g | |
100 mg | |
Elektronische Toploading-Waagen | |
100/240 V, 50/60 Hz |