Learn More
Sartorius™ Secura™ Laboratory Balance with Internal Calibration
Laboratory balance with internal calibration and continuous real-time level monitoring.
Marke: Sartorius™ SECURA3101-1CEU
2455.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21987" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügt über integrierte Schutzsysteme für lückenlose Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Bietet hochgenaue Wägeergebnisse und Bedienkomfort
- Echtzeit-Führungshinweise für Nivellierung, automatische interne Anpassung und zu 100 % rückverfolgbare, klare Dokumentation mit Proben- und Chargenkennungen machen Ihr Labor effizienter
- Echtzeit-Alarmnachrichten und interaktive Benutzerführung zum Abgleich, um ungenaue Ergebnisse aufgrund eines unausgeglichenen Gleichgewichts zu verhindern
- SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung zur Gewährleistung eines akzeptablen USP-Betriebsbereichs
- Vollautomatische interne Anpassungsfunktion, IsoCAL, für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
- Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
- Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
- GLP- und GMP-konforme Ausdrucke
- Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
- Integrierte PC-Direktfunktion und Plug and Work-Konnektivität zu einem Sartorius™ Drucker
Spezifikation
Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, OIML R76:2006 | |
Farb-Touchscreen | |
Universal-Netzadapter, Einsatzabdeckung, Anwendungshandbuch, Staubschutzhaube | |
Elektronische Toploading-Waagen | |
100/240 V, 50/60 Hz |
3100 g | |
100 mg | |
Edelstahl | |
0.9 s |