Learn More
Sartorius™ Secura Analysenwaage
Reduzieren Sie Ihr Risiko mit integrierten und intelligenten Schutzsystemen
Marke:  Sartorius™ SECURA5102-1CEU
4427.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14820922
  • 4660.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
  • Echtzeit-Alarmnachrichten und interaktive Benutzerführung zum Abgleich, um ungenaue Ergebnisse aufgrund eines unausgeglichenen Gleichgewichts zu verhindern
  • SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung zur Gewährleistung eines akzeptablen USP-Betriebsbereichs und somit zuverlässiger Ergebnisse
  • Vollautomatische interne Justierfunktion, isoCAL, für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
  • Cal Audit Trail bietet eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten
  • Sichere und klare Dokumentation nach Proben- und Chargenkennungen für eine lückenlose Nachverfolgung von Wägedaten
  • GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
  • Standardmäßige Kennwortsicherheitsfunktionen zum Schutz vor Manipulation und unbefugtem Zugriff
  • Integrierte PC-Direktfunktion und Plug & Work-Konnektivität zu einem Sartorius Drucker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O
Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius
15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C
Sensor mit Alarmfunktion und interaktiver Benutzerführung
ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
10 mg
1 s
Analytische Waage
360 x 216 x 320 mm
320 mm
180 mm
2 W
2 W
50/60 Hz
5100 g
10 mg
Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
20 mg
5102-1CEU
±3 ppm/K zwischen 10 und 30°C
10 ° bis 30 °C
Wägen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwägen, Spitzenwert
216 mm
360 mm
5,2 kg
12 - 18 VDC Eingangsspannung
0,2 A