Learn More
sec-Butylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455405
Click to view available options
Menge:
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material sec-Butylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 171860-66-5
Dichte 0.968
Summenformel C4H9BrZn
MDL-Nummer MFCD00671990
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-butylzinc bromide, bromo sec-butyl zinc, zinc, bromo 1-methylpropyl, sec-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, 2-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, sec-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, sec-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel DATGUFISTUEOBS-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC[CH-]C.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Butan
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
PubChem CID 4101435
Formelmasse 202.4