Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Dichtungsring für GC-Hülsen
Bietet leckagefreie Systemanschlüsse, was zu einer verbesserten Chromatographie mit GC-Systemen führt.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072652
Artikelnummer. 15288873
  • 63.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
Graphit Vespel Dichtungsring 1/8 Zoll x 6.3 mm x 3 mm
1/16 Zoll
100 % Graphit
1.58 mm