Learn More
Cytiva SE/260/SE250 Ersatzteile für das vertikale Mini-Elektrophoresesystem: Platten
Marke: Cytiva SE262N-5
Additional Details : Gewicht : 2.04120kg
Spezifikation
HE260 Mini-Vertikaleinheit | |
Aluminiumoxid | |
1.05 cm |
Gekerbte Aluminiumoxidplatte | |
Rechteckig | |
0.1 cm |