Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-Methylseleno-L-Cystein, 98 %
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Se-methylseleno-L-cysteine |
Farbe | Weiß bis gelb |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 182.08 |
Reinheit (%) | ≥97.5% |
Menge | 50 mg |
Physikalische Form | Pulver |