Learn More
Cytiva SE 600 und 660 Ruby Standard Vertikale Gel-Einheit mit zwei Kühlstufen
Führen Denaturierung und native Polyacrylamid- sowie 2-D-Elektrophorese, Agarose- und Nukleinsäure-Gelelektrophorese durch
Marke: Cytiva 80647957
Beschreibung
Die Einheiten gewährleisten eine gleichmäßige Wärme in den Gelen, da die Gele zum einen vollständig in den unteren Puffer eingetaucht sind, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten, und zum anderen zirkuliert ein handelsüblicher Magnetrührer den Puffer um den vertikal aufgehängten Wärmetauscher, um eine homogene niedrigere Puffertemperatur aufrechtzuerhalten. Das ergonomische Design bietet zwei integrierte Seitengriffe, die das Tragen und die Handhabung erleichtern.
- Führen Denaturierung und native Polyacrylamid- sowie 2-D-Elektrophorese, Agarose- und Nukleinsäure-Gelelektrophorese durch
- Halten der Temperatur zwischen 1 und 45 °C mit dem integrierten Wärmetauscher, um schnellere Durchläufe ohne Qualitätseinbußen zu erzielen
- Ausführen von zwei Gelen gleichzeitig – oder Ausführen von vier Gelen mithilfe von Zubehörtrennplatten
- Gießen einzelner oder mehrerer Gele in den zweiteiligen Gießstand oder in die Zubehörrollen für vier oder zehn Gele
- Durchführen von Trennungen der zweiten Dimension mit zwei 7 cm-IPG-Streifen nebeneinander, sodass gleichzeitig acht Trennungen der zweiten Dimension möglich sind
- Gießen und Verarbeiten zahlreicher Minigele mit 8 cm-Glasplatten und Klammern
- Ausführen von bis zu vier Gelen (bis zu 112 Proben) in einem einzigen Durchlauf
- Trennplatten wandeln Single-Gel-Sandwiches in Zwei-Gel-Club-Sandwiches um, die genau wie Single-Gele abdichten und in den Gießstand passen
Wenn Gele länger als 16 cm benötigt werden, führt SE 660 Gele bis zu 24 cm. Bis auf die Gel-Länge hat SE 660 die gleichen Eigenschaften wie SE 600 Ruby.
Spezifikation
CE | |
3 Sets aus Glasplatten, vier 16 cm-Klemmeinheiten, 6 Nocken, Doppelgelguss-Stand mit Nivellierungsbasis und -ebene, Pufferdamm, Distanzstück-Ausrichtungsvorlage, Wonder-Keilplattentrennungswerkzeug, zwei 15 Well-Kämme und zwei Sätze mit 1.5 mm dicken Distanzstücken | |
4500 ml | |
8.6 kg | |
<50 W |
18 x 16 cm-Platte | |
1 | |
19 lbs. | |
1000 VDC | |
<500 mA |