Learn More
Fisherbrand™ SCHRAUBEN MIT INNEN-SECHSKANT (VE=10ST)
Zum Ersatz der Flügelschrauben an Stativverbindungsstücken. Die Fisherbrand™ Inbus-Schrauben sind für Stäbe oder Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 mm geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 0879
Artikelnummer. 10569961
  • 5.25 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für handfestes Anziehen
  • Hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
0,10000 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SCHRAUBEN MIT INNEN-SECHSKANT (VE=10ST) > Für 13 mm-Rohre oder -Stäbe