Learn More
Simport™ Scientific Screw Caps for Microcentrifuge Tubes
These flat top caps accommodate automatic capping machines in packaging industries. The moulded internal lip fits snugly against the interior wall of the tube preventing the contents from coming in contact with the seal or threads, reducing the chances of sample contamination.
Marke:  Simport™ Scientific T340NLSFT
Artikelnummer. 11611300
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Moulded deep internal lip reduces sample contamination
  • High profile of cap facilitates manipulation and can remain attached to tube to eliminate mix-ups and contamination
  • Can be colour coded by the use of T345 Series Colored CapinsertTMwithout removing the cap
  • Flat top to accommodate automatic capping machines
  • Silicone washer seal
  • Polypropylene
  • Three cap styles available and two sealing types: washer seal and lip seal
Spezifikation
Spezifikation
Silicone washer seal
Screw Top
Natural
Microcentrifuge Tubes
Silicone Washer Seal
Polypropylene
The High Profile of This Flat Top Cap Can be Used in Automatic Capping Machines and Packaging Industries