Learn More
BRAND™ Schraubverschluss für Medienflasche
Beschreibung
Zur Verwendung mit einer 500-ml-Medienflasche (122710)
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Beschreibung | GL 56 |
Anzahl pro Packung | 10 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Medienflasche (122710) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |