Learn More
Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE Maxi Jumbo-Toilettenpapierrollen
Löst sich in kaltem Wasser auf, um blockierte Abflüsse zu verhindern. Kimberly-Clark™ SCOTT™ PERFORMANCE Maxi Jumbo-Toilettenpapierrollen reduzieren Wartung, Kosten und Abfall.
Marke: Kimberly-Clark™ 8511
71.28 CHF gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21675" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiße, 2-lagige Jumbo-Toilettenpapierrolle
- Perforiert mit einer Länge von 380 m und 60 mm Innenkern.
- Löst sich in kaltem Wasser auf, um blockierte Abflüsse zu verhindern
- ISO 14001-, ISO 9001-Zertifizierung, umweltfreundlich (mit EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)
- Ideal für stark frequentierte Waschräume, die Wert auf Wirtschaftlichkeit legen
- Zur Verwendung mit dem wandmontierten AQUARIUS™ Jumbo-Toilettenpapierspender Midi
- Günstiger Preis pro Blatt und Perforation ermöglicht wirtschaftlichen Verbrauch, geeignet für Kosteneinsparungen und Reduzierung der Abfallmenge in Bereichen mit hoher Auslastung.
Spezifikation
Toilettenpapier | |
38 m | |
9,5 cm | |
EU-Umweltzeichen | |
38m x 9,5 cm | |
Ideal für stark frequentierte Waschräume, bei denen Wirtschaftlichkeit eine große Rolle spielt | |
6 Rollen/Packung | |
Maxi Jumbo |
124.7 ft. | |
3.7 in. | |
Papier | |
Weiß | |
Jumbo-Rolle | |
Aquarius™ Jumbo-Toilettenpapierspender, Midi | |
2-lagig |