Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Weiße, 1-lagige Handtücher in einer intelligenten Multifold-Falttechnik, die bewirkt, dass die Tücher nicht reißen und immer nur einzelne Blätter entnommen werden. Dank AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 6633
92.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Multifold-Handtuchpapier mit Einzelblattentnahme für reduzierten Verbrauch
- Besonders saugfähiges Handtuchpapier dank AIRFLEX™
Spezifikation
Handtuch | |
31.5 cm | |
20,6 cm | |
Weiß | |
Multifolded | |
1-lagig |
12.4 in. | |
8.1 in. | |
Papier | |
31.5 x 20.6 cm | |
Geeignet für lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels zum schnellen und bequemen Händetrocknen mit weniger Handtüchern. Dank der hohen Saugfähigkeit und Reißfestigkeit auch im nassen Zustand werden Kosten und Wartungsaufwand reduziert, das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Rolle verbessert und in stark beanspruchten Bereichen muss weniger häufig nachgefüllt werden. |