Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Weiße, 1-lagige Liegenabdeckungen für kosteneffizienten Schutz.Kostengünstige und leichte, gut transportable Ärzterollen. Ideal zum Abdecken von Ärzteliegen im Gesundheitswesen. Robust, reißfest und strapazierfähig. 51 cm (B), kombinierbar mit Spender 7056.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7397
197.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16308877
  • 411.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kosteneffizienter Schutz
  • Ideal zum Schutz von Ärzteliegen und zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards im Gesundheitswesen.
  • Leichte, gut transportable Rollen
  • Kombinierbar mit dem Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Couch Cover
Paper
38 x 51 cm
Spender 7056
38 cm
200 Abdeckungen/Rolle, 12 Rollen
51 cm
Weiß
Unsteril
Roll
15 in.
1-lagig
20.1 in.