Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Scott™
Marke: Kimberly-Clark™ 6663
67.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Scott™
Spezifikation
Handtuch | |
31.5 cm | |
21,5 cm | |
Weiß | |
31.5 x 21.5 cm | |
Geeignet für lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels zum schnellen und bequemen Händetrocknen mit weniger Handtüchern. Dank der hohen Saugfähigkeit und Reißfestigkeit auch im nassen Zustand werden Kosten und Wartungsaufwand reduziert, das Preis-Leistungs-Verhältnis pro Rolle verbessert und in stark beanspruchten Bereichen muss weniger häufig nachgefüllt werden. |
12.4 in. | |
8.5 in. | |
Papier | |
Single-use | |
Interfolded Sheets | |
1-lagig |