Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ CONTROL™ Handdesinfektionsschaum auf Alkoholbasis
Der Scott™ Control™ Alkohol-Handreiniger tötet bis zu 99,99 % vieler Mikroorganismen ab. Der dermatologisch getestete, parfümfreie Desinfektionsschaum enthält Aloe Vera und Hautpflegemittel. Entspricht EN1500, EN1276, EN13727, EN14476, EN1650, EN13624.
218.00 CHF - 224.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Alkoholschaum-Handdesinfektionsmittel |
---|---|
Farbe | Clear |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Verordnung EU 528/2012 |
Verpackung | Cassette |
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17163664
|
Kimberly-Clark™
6392 |
6 Packungen | Aquarius™ Handreinigerspender (6948, 6955, 7124) |
218.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17173664
|
Kimberly-Clark™
6393 |
4 Packungen | Kimberly Clark Professional™ berührungsloser elektronischer Hautmittelspender in weiß und silber |
224.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott™ Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften.Wenn Hygiene oberste Priorität hat, unterstützt Sie der antibakterielle Scott™ Control™ Handdesinfektionsschaum auf Alkoholbasis bei der Einhaltung von Hygienerichtlinien sowie beim Kontaminationsschutz am Arbeitsplatz. Reinigen Sie mit Zuversicht mit diesem Scott™ Control™ Schaum-Handdesinfektionsmittel, das bis zu 99,99 % einer Vielzahl von Mikroorganismen abtötet. Entspricht EN1500, EN1276, EN13727, EN14476, EN1650, EN13624. Unser Handdesinfektionsmittel erfüllt die Anforderungen der Biozidproduktverordnung (BPR, EU-Verordnung 528/2012).Das Scott™ Control™ Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis eignet sich für den Einsatz in jeder Umgebung, in der ein höheres Maß an Handhygiene erforderlich ist. Dieser Handdesinfektionsschaum bietet einfache Abdeckung und sichtbare Anwendung zur Einhaltung hoher Standards in der Waschraumhygiene.Dieser Handdesinfektionsschaum enthält Aloe Vera und ein Hautfeuchthaltemittel für häufige Anwendung. Die farblose, parfümfreie Formulierung dieses Handreinigers ist dermatologisch getestet. Dieses 1-Liter-Händedesinfektionsmittel ist mit unseren Aquarius™ Spendern für Handreiniger kompatibel (Art.-Nr. 6948, 6955 und 7124). Die Handdesinfektionsschaum-Nachfüllbehälter sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn die Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen und kann vollständig recycelt werden, wenn die Pumpe entfernt wird. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die Etiketten und Produktinformationen. Verwenden Sie Biozide sicher.
Spezifikation
Alkoholschaum-Handdesinfektionsmittel | |
Clear | |
EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Verordnung EU 528/2012 | |
Cassette |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.