Learn More
Kimberly-Clark™ Scott Ärzterollen
Bietet Patienten ein hohes Maß an Komfort. Kimberly-Clark™ SCOTT™ klinische Rollen werden aus 3-lagigem weichem, weißen Gewebe hergestellt.
261.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Toilet Tissue |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 164 ft. |
Länge (metrisch) | 50 m |
Material | Paper |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | High Traffic Washrooms |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10604351
|
Kimberly-Clark™
6027 |
50 m x 590 mm | |||||||
Beschreibung
- 100 % neue Cellulose
- Mit Perforationen alle 370 mm
- Für Arztpraxen und Kliniken
Spezifikation
Toilet Tissue | |
50 m | |
High Traffic Washrooms |
164 ft. | |
Paper | |
3-lagig |