Learn More
Brannan™ Thermometer pool/pond dipping red spirit 225mm
Brannan™ Schaufel-Badthermometer mit integriertem Schaufelboden für die Entnahme von Badewasserproben zur Temperaturmessung.
Marke:  Brannan™ 18/126/3
Artikelnummer. 13058623
  • 14.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eintauchthermometer mit Skalenteilung schwarz auf weiß
  • Doppelte Anzeige
  • Gehäuse aus robustem Kunststoff mit Probenbecher
Spezifikation
Spezifikation
295 x 85 x 33.5 mm
Scoop Badethermometer
−25 °C
±1,0 °C
225 mm
50 °C
−25 °C bis 50 °C