missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ ScienceLine™ Einzelelektrode

SI Analytics™ ScienceLine™ Einzelelektrode verfügt über einen Glasschaft und eine Platinverbindung.

Marke:  SI Analytics™ 1070046

Artikelnummer. 10772893

  • 178.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ag/AgCl: Kcl 3 mol/l, z. B. L 300
  • Referenzelektrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

L 1 N Anschlusskabel
Glasschaft
Referenzelektrode
-5 bis + 100 °C
12 mm
Platin
0 bis 14
Ag/AgCl
120 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote