missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Elektrode
SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Elektrode ist eine Metall- und Glaselektrode mit einem Silamid™ Referenzsystem.
Marke: SI Analytics™ 285103607
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Referenzsystem: Silamid™
- Glasschaft
- Ag 6280
Spezifikation
Steckkopf | |
pH-Elektrode | |
-5°bis +100 °C | |
4 mm-Sensor |
Glasschaft | |
Kugel | |
120 mm | |
12 mm |