missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektroden

Die SI Analytics™ ScienceLine™ pH-Kombinationselektrode verfügt über einen Steckverbinder und ein festes Kabel.

Marke:  SI Analytics™ 285101252

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10624372

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Referenzsystem: Silamid™
  • Glasschaft
  • Nullpunkt: pH = 7.0 ± 0.3
  • Festes Kabel: 1 m lang, mit Stecker A nach DIN 19262 oder mit BNC-Stecker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

pH-Glas A
0 bis 14
Kugel
120 mm
Keramik
pH-Kombinationselektrode
-5 °C bis +80 °C
12 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote