Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Micro pH-Kombinationselektroden
Die SI Analytics ScienceLine Mikroelektrode A 157 ist ein kombinierter pH- und Temperatursensor.
Marke:  SI Analytics™ 285130170
Artikelnummer. 10097502
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ScienceLine Mikroelektrode
  • Speermembran
  • Oberflächen-pH-Elektrode
  • Pt 1000-Sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Stecker
40/130 mm
A 157 1M-BNC-ID
Sensorerkennung
12/5 mm
Platin
-5°bis 100 °C
Kombinationselektrode