Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ionenselektive Elektrode
SI Analytics ScienceLine Ionenselektive Elektrode Na 61 mit Platinmembran.
Marke:  SI Analytics™ 285100026
Artikelnummer. 10788441
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ScienceLine Sensoren für Ammoniak, Natrium, Sauerstoff, ionenselektive Anzeigelektroden
  • Elektrolyt KCl 3 mol/l, wässrige Lösung NaCl 0,1 mol/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Na
Platin
Gezielt
Elektrode
170 mm
Na 61
-10°bis 80 °C
0 bis 6 pNA