Learn More
BRAND™ Schilling Bürettenflasche
Schilling Bürettenflasche mit Schraubverschluss und Schlauchtülle.
Marke: BRAND™ 130260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte
- Enghalsflasche
- Mit Schlauchtülle
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Shilling-Bürette | |
Schraubverschluss und Schlauchtülle |
Bernsteinfarben | |
LDPE |