Learn More
Schiffs Reagenz, Pure, zur Bestimmung von Aldehyden, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376280
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Schiffsches Reagenz, Pure, zur Bestimmung von Aldehyden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 81985
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Farbe Farblos
Menge 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Schiff''s reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / A§
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.