missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dostmann Electronic ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C

Marke:  Dostmann Electronic 5020-0450

ScanTemp 450 Infrared thermometer -60°C + 500°C

Artikelnummer. 15569952

  • 164.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen