Learn More
Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11455070
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Sc 1000 μg/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-20-2
Summenformel Sc
Molekulargewicht (g/mol) 44.96
MDL-Nummer MFCD00016323
InChI-Schlüssel SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC-Name Scandium
SMILES [Sc]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Scandium
Namenshinweis plasma standard solution
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %, Scandium(III)-oxid:0,15 % Wasser:94,85%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig