Learn More
Scandium(III)-oxid, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Scandium(III) oxide |
Schmelzpunkt | >1000.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | SC2O3 |
Merck Index | 10,8239 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 137.91 |