missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAF8/RBM16 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NB100-55329
522.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "25306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAF8/RBM16 Polyclonal specifically detects SCAF8/RBM16 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
SCAF8/RBM16 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide | |
CCAP7, CDC5L complex-associated protein 7, KIAA1116RNA-binding protein 16, putative RNA-binding protein 16, RBM16, RNA binding motif protein 16, RNA-binding motif protein 16, SR-like CTD-associated factor 8, SR-related and CTD-associated factor 8, SR-related CTD-associated factor 8 | |
Rabbit | |
Affinity Purified | |
RUO | |
22828 | |
Store at 4C. Do not freeze. |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
0.2 mg/mL | |
Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 mcg/mg lysate | |
Q9UPN6 | |
SCAF8 | |
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1025 and 1075 of human RNA binding motif protein 16 using the numbering given in entry NP_055707.3 (GeneID 22828). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur